Läs mer
uvex C500 Dry Cut Skyddshandskar
Produktkod. 17260431 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Användningsområden:
Industriell
Produktkod. Användningsområden
17260431 Industriell
1 options
Produktkod. 17260431 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6049906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00 SEK
    189.15 SEK / 1 par
    Save 7.85 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Uvex C500 Dry-handskar kombinerar komfort, flexibilitet och taktilitet med den högsta nivån av skärskydd (nivå 5/C). Högpresterande vinylprickar (HPV) på handflatan säkerställer taktil känsla och förbättrade greppegenskaper i torra applikationer.
  • Bambu TwinFlex™ Tekniken säkerställer ett mycket högt skärskydd
  • HPV-prickar på handflatan för bättre grepp
  • Mycket flexibel med bra taktil känsla
  • Uvex Climazone tar effektivt bort överskottsvärme och fukt
  • Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silikonfri enligt avtryckstestet
  • 3D Ergo Technology säkerställer en säker passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial HPV-prickar
Färg Klart, Svart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material HPPE, Polyamid, Bambu
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6
EN388 Standard XX4XC
För användning med (applikation) Fordon, konstruktion, glashantering, logistik, underhåll och plåtbearbetning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie C500 Dry