Läs mer
C527, MedChemExpress
Beskrivning
C527 is a is a pan DUB enzyme inhibitor, with a high potency for the USP1/UAF1 complex (IC50=0.88 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C527 |
| CAS | 192718-06-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H8FNO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| LEDER | O=C1C2=C(N=C(C3=CC=C(F)C=C3)O2)C(C4=CC=CC=C41)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.25 |
| Formel vikt | 293.25 |
| Visa mer |