Läs mer
Gibco™ C57BL/6 Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated
Produktkod. 18863190 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Antal celler:
2 x 106 celler
4 x 106 celler
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal celler Förpackningsstorlek
18863190 4 x 106 celler -
15805754 2 x 106 celler Paket med 2
15848522 4 x 106 celler Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18863190 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A34961
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Bestrålat Gibco C57BL/6 musembryonala fibroblaster (MEF) är matarceller som stödjer odlingen av friska odifferentierade embryonala stamceller (ESC) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs), särskilt mus ESCs/iPSCs.
Tillverkad av MTI-GlobalStem och motsvarande MTI-GlobalStem Cat. Nr. GSC-6002G och GSC-6202G, dessa MEF-celler är isolerade från inavlade C57BL/6-möss, mitotiskt arresterade genom bestrålning och testade för att säkerställa prestanda och minimera risken för kontaminering.
• Hjälp till att spara dyrbar tid med förinaktiverade, färdiga att använda MEF:er
• Odla ESC:er och iPSC:er med självförtroende med hjälp av noggrant testade matarceller
• Ge optimalt stöd för mus ESC:
er och iPSC :er Spara tid med färdiga att använda MEF:
er Bestrålade C57BL/6 MEF:er hjälper till att spara tid och problem med att hantera en djuranläggning, utföra tråkiga, tidskrävande dissektioner och expandera och testa celler dag efter dag, vecka efter vecka. Fokusera på din forskning med dessa förinaktiverade, färdiga att använda matare.
Odling med noggrant testade matarceller
Varje parti bestrålade C57BL/6 MEFs testas för bakterier, svampar, mykoplasma och muspatogener för att minimera risken för kontaminering. Varje lot testas också för livsduglighet efter upptining (vanligtvis större än 95%) och förmåga att stödja mus och mänskliga ESC:er för att säkerställa robust och konsekvent prestanda. Odla dina ESC:er och iPSC:er med tillförsikt, i vetskap om att du kan lita på dessa högkvalitativa matarceller.
Ge optimalt stöd för mus-ESC:er och iPSC:er
Även om C57BL/6 MEF:er också kan stödja mänskliga ESC:er och iPSC:er, fungerar dessa matarceller särskilt bra för att odla mus-ESC:er och iPSC:er, och visar bättre resultat jämfört med CF1- och ICR-stammar MEF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Kryokonserverade musembryonala fibroblaster Förvaras
i flytande kväve.
Åldras Embryonal
Celltyp Matarceller (embryonala musfibroblaster)
Form Kryokonserverad
Art Mus
Givarkälla Poolad
Antal celler 4 x 106 celler
Kvantitet 4 miljoner celler (4 x 10 6 celler)
Frakt skick Skickas på torris