Läs mer
Gibco™ C57BL/6 Mus Embryonala Fibroblaster, MitC-behandlade
Produktkod. 15960453 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
4 miljoner celler (4 x 10 6 celler)
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15960453 4 miljoner celler (4 x 10 6 celler) Paket med 4
1 options
Produktkod. 15960453 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A34962
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Mitomycin C (MitC)-behandlad Gibco C57BL/6 musembryonala fibroblaster (MEF) är matarceller som stödjer odlingen av friska odifferentierade embryonala stamceller (ESC) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs), särskilt mus ESCs/iPSCs.
Tillverkad av MTI-GlobalStem och motsvarande MTI-GlobalStem Cat. Inga. GSC-6002M, dessa MEF-celler är isolerade från inavlade C57BL/6-möss, mitotiskt arresterade av MitC-behandling och testade för att säkerställa prestanda och minimera risken för kontaminering. För våra mest använda matarceller för odling av pluripotenta stamceller, se CF1 musembryonala fibroblaster, bestrålade eller CF1 musembryonala fibroblaster, MitC-behandlade. Du kan också välja från vårt urval av läkemedelsresistenta MEF för att passa din applikation.
• Hjälp till att spara dyrbar tid med förinaktiverade, färdiga att använda MEF:er
• Odla ESC:er och iPSC:er med självförtroende med hjälp av noggrant testade matarceller
• Ge optimalt stöd för mus ESC:er och
iPSC: er Hjälp till att spara tid med färdiga att använda MEF:er.
MitC-behandlade C57BL/6 MEF:er hjälper till att spara tid och problem med att hantera en djuranläggning, utföra tråkiga, tidskrävande dissektioner och expandera och testa celler dag efter dag, vecka efter vecka. Fokusera på din forskning med dessa förinaktiverade, färdiga att använda matare.
Kultur med noggrant testade matarceller
Varje parti av MitC-behandlade C57BL/6 MEF är testade för bakterier, svampar, mykoplasma och muspatogener för att minimera risken för kontaminering. Varje lot testas också för livsduglighet efter upptining (vanligtvis större än 95%) och förmåga att stödja mus och mänskliga ESC:er för att säkerställa robust och konsekvent prestanda. Odla dina ESC:er och iPSC:er med tillförsikt, i vetskap om att du kan lita på dessa högkvalitativa matarceller.
Ge optimalt stöd för mus-ESC:er och iPSC:er
Även om C57BL/6 MEF:er också kan stödja mänskliga ESC:er och iPSC:er, fungerar dessa matarceller särskilt bra för att odla mus-ESC:er och iPSC:er, och visar bättre resultat jämfört med CF1- och ICR-stammar MEF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Kryokonserverade musembryonala fibroblaster Förvaras
i flytande kväve.
Åldras Embryonal
Celltyp Matarceller (embryonala musfibroblaster)
Form Kryokonserverad
Art Mus
Givarkälla Poolad
Antal celler 4 x 10 6
Kvantitet 4 miljoner celler (4 x 10 6 celler)
Frakt skick Skickas på torris