Läs mer
C646, MedChemExpress
Produktkod. 16495878
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495878 10 mg 10mg
16492027 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16495878 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13823
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress C646 is a selective and competitive histone acetyltransferase p300 inhibitor with Ki of 400 nM, and is less potent for other acetyltransferases.
C646 is a selective and competitive histone acetyltransferase p300 inhibitor with Ki of 400 nM, and is less potent for other acetyltransferases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C646
CAS 328968-36-1
Färg Red Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H19N3O6
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (37.43 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(N2N=C(C)/C(C2=O)=C\C3=CC=C(C4=CC(C)=C(C)C=C4[N+]([O-])=O)O3)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 445.42
Formel vikt 445.42
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease