missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ C6orf120 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA546380
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Peptide sequence: KVYYDGTVEQ HPFGEAAYPA DGADAGQKHA GAPEDASQEE ESVLWTILIS Sequence homology: Cow: 92%; Human: 100%; Rat: 86%.
C6orf120 may be involved in induction of apoptosis in CD4(+) T- cells, but not CD8(+) T-cells or hepatocytes.
Specifikationer
| C6orf120 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| C6orf120 | |
| bA160E12.4; C6orf120; chromosome 6 open reading frame 120; UPF0669 protein C6orf120 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 387263 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q7Z4R8 | |
| C6orf120 | |
| Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human C6orf120 (aa 132-181). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering