Läs mer
C75, MedChemExpress
Produktkod. 16471357
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471357 50 mg -
16427847 5 mg 5mg
16405128 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16471357 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12364
MedChemExpress C75 is a synthetic fatty-acid synthase (FASN) inhibitor; inhibits prostate cancer cells PC3 with an IC50 of 35 μM. C75 is a potent CPT1A activator.
C75 is a synthetic fatty-acid synthase (FASN) inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C75
CAS 218137-86-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H22O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (327.54 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=C(C(C1=C)C(CCCCCCCC)OC1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 254.32
Formel vikt 254.32
Procent renhet 99.46%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death