Läs mer
C8 Ceramid, TRC
Produktkod. 30350644
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30350644 5 mg
1 options
Produktkod. 30350644 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2627005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material C8 Ceramide
CAS 74713-59-0
Molekylformel C26 H51 N O3
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H51NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h19,21,24-25,28-29H,3-18,20,22-23H2,1-2H3,(H,27,30)/b21-19+/t24-,25+/m0/s1
LEDER CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCC
IUPAC-namn N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]oktanamid
Molekylvikt (g/mol) 425.69
Formel vikt 425.3869