missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
C8 Dihydroceramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C8 Dihydroceramide |
| CAS | 145774-33-0 |
| Molekylformel | C26 H53 N O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H53NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h24-25,28-29H,3-23H2,1-2H3,(H,27,30)/t24-,25+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCC |
| IUPAC-namn | N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]octanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.7 |
| Formel vikt | 427.4025 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?