Läs mer
C8813, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-(4-Bromophenyl)-4-(dimethylamino)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]cyclohexanol |
| CAS | 616898-54-5 |
| Molekylformel | C20H26BrNOS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | C8813, C 8813 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26BrNOS/c1-22(2)20(16-5-7-17(21)8-6-16)13-11-19(23,12-14-20)10-9-18-4-3-15-24-18/h3-8,15,23H,9-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C1(CCC(O)(CCc2cccs2)CC1)c3ccc(Br)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-(4-bromophenyl)-4-(dimethylamino)-1-(2-thiophen-2-ylethyl)cyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.4 |
| Formel vikt | 407.0918 |