missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
C9-12 Isoalkanes, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopar G |
| CAS | 90622-57-4 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | C9-12-iso-alkanes, Isopar H, Isopar K, UltraClear, Isopar G |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?