Läs mer
C9-12 Isoalkanes, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | C9-12 Isoalkanes |
| CAS | 90622-57-4 |
| Molekylformel | C11H24 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | C9-12-iso-alkanes, Isopar H, Isopar K, UltraClear, Isopar G |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24/c1-4-5-6-7-8-9-10-11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCCCCC(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.31 |