Läs mer
CA-074, MedChemExpress
Produktkod. 16483828
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483828 10 mg
16446557 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16483828 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103350
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress CA-074 is a potent inhibitor of cathepsin B with a Ki of 2 to 5 nM.
CA-074 is a potent inhibitor of cathepsin B with a Ki of 2 to 5 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CA-074
CAS 134448-10-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H29N3O6
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (326.00 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1[C@@H](CCC1)C(O)=O)[C@@]([C@@H](C)CC)([H])NC([C@@H]2[C@@H](C(NCCC)=O)O2)=O
Molekylvikt (g/mol) 383.44
Formel vikt 383.44
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease