Läs mer
CA-074 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | methyl (2S)-1-((2S,3S)-3-methyl-2-(((2S,3S)-3-(propylcarbamoyl)oxirane-2-carbonyl)amino)pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate |
| CAS | 147859-80-1 |
| Molekylformel | C19H31N3O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | CA-074 Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31N3O6/c1-5-9-20-16(23)14-15(28-14)17(24)21-13(11(3)6-2)18(25)22-10-7-8-12(22)19(26)27-4/h11-15H,5-10H2,1-4H3,(H,20,23)(H,21,24)/t11-,12-,13-,14-,15-/m0/s1 |
| LEDER | CCCNC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-1-[(2S,3S)-3-methyl-2-[[(2S,3S)-3-(propylcarbamoyl)oxirane-2-carbonyl]amino]pentanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.47 |
| Formel vikt | 397.2213 |