Läs mer
R&D Systems™ CA 074
Produktkod. 30001635
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30001635 1 mg
1 options
Produktkod. 30001635 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 4863/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2614.20 SEK
    2316.30 SEK / 1mg
    Save 297.90 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective cathepsin B inhibitor
Inhibitor of cathepsin B (Ki = 2-5 nM). Displays selectivity over cathepsins H and L (Ki = 40-200 μM). Shown to reduce bone metastasis in a 4T1.2 breast cancer model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CA 074
CAS 134448-10-5
Kvantitet 1 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C18H29N3O6
Formel vikt 383.44
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 383.45