missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CA-170, MedChemExpress

Produktkod. p-200096757
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16459806

Brand: Medchem Express HY101093

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CA-170 is an orally delivered dual inhibitor of VISTA and PD-L1. CA-170 exhibits potent rescue of proliferation and effector functions of T cells inhibited by PD-L1/L2 and VISTA with selectivity over other immune checkpoint proteins as well as a broad panel of receptors and enzymes.

CA-170 is an orally delivered dual inhibitor of VISTA and PD-L1. CA-170 exhibits potent rescue of proliferation and effector functions of T cells inhibited by PD-L1/L2 and VISTA with selectivity over other immune checkpoint proteins as well as a broad panel of receptors and enzymes.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CA-170
Fysisk form Solid
CAS 1673534-76-3
Färg Light Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H20N6O7
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 28.5 mg/mL (79.10 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER C[C@@H](O)[C@@H](C(O)=O)NC(N[C@H](C1=NC([C@@H](N)CO)=NO1)CC(N)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 360.32
Formel vikt 360.32
Procent renhet 95.14%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.