Läs mer
CA-5f, MedChemExpress
Beskrivning
CA-5f is a potent late-stage macroautophagy/autophagy inhibitor via inhibiting autophagosome-lysosome fusion. CA-5f increases LC3B-II (a marker to monitor autophagy) and SQSTM1 protein, and also increases ROS production. Anti-tumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CA-5f |
| CAS | 1370032-19-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H24N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 77.5 mg/mL (199.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(/C(CN(C)C/1)=C/C2=CNC3=C2C=CC=C3)C1=C\C4=CC=C(OC)C(OC)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.46 |
| Formel vikt | 388.46 |
| Visa mer |