Läs mer
Ca, Mg, Mo, P, Zn @ 2000μg/g in 75 cSt Oil, VHG™
Beskrivning
Ca, Mg, Mo, P, Zn @ 2000μg/g in 75 cSt Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-70-2, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcium/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | 75 cSt Oil |
| Kvantitet | 400 g |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 2000 μg/g/Magnesium 2000 μg/g/Molybdenum 2000 μg/g/Phosphorus 2000 μg/g/Zinc 2000 μg/g |