Learn More
Thermo Scientific™ CA(PEG)12 karboxi-PEG-aminförening
Artikelnummer. 11871415 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
100mg
1g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11871415
Marke: Thermo Scientific™ 26124
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CA(PEG)n: pegylerade aminosyror av formen karboxi-PEG-amin; med 4 till 24 polyetylenglykolenheter; för yt- och molekylpegyleringsapplikationer.
Thermo Scientific™ Pierce CA(PEG)n-föreningar är pegylerade aminosyror av formen karboxi-PEG-amin, där n är lika med 4 till 24 polyetylenglykolenheter, och är användbara för en mängd olika yt- och molekylpegyleringsapplikationer.
CA(PEG)n är förkortningen för en uppsättning föreningar som har polyetylenglykol (PEG)-distanser med karboxi- (-COOH) och amino- (-NH2)-ändar. De ogrenade, hydrofila molekylerna med diskret längd har formen Carboxy-PEGn-Amine, där subskriptet“ n” betecknar 4, 8, 12 eller 24 etylenglykolenheter. Karboxyl- och primäraminen i varje förening tillhandahåller specifika mål för tvärbindning och andra konjugationsmetoder, vilket gör dessa föreningar användbara som PEGyleringsreagens.
Höjdpunkter:
  • Fullständigt karakteriserade PEGyleringsreagens med definierade PEG-kedjelängder; molekyler med diskret molekylvikt för konsistens av prestanda i proteinmodifieringstillämpningar
  • Tillhandahålls som en serie av 4, 8, 12 och 24 etylenglykolenheter, vilket gör det möjligt att optimera modifieringsprocedurer för en specifik tillämpning samtidigt som alla fördelar som är förknippade med protein-PEGylering bibehålls
  • PEG spacer ger unika fördelar, inklusive ökad stabilitet, minskad tendens till aggregation och minskad immunogenicitet
  • Tillåter platsspecifik märkning eller tvärbindning som involverar primära aminer eller karboxylgrupper på proteiner eller ytor
  • Lätt att följa instruktioner ökar sannolikheten för ett framgångsrikt resultat
Beställningsinformation:
Alternativa namn: Amino-dPEG-syra; Amino-PEG-karboxylsyra; Karboxi-PEO-amin
Kompatibel med:
Metyl-PEG-aminföreningar, MA(PEG)n; Andra typer av PEGyleringsreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk reaktivitet Aldehyd
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid 4 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Etiketttyp Konjugerande grupper, polyetylenglykol (PEG)
Reaktiv del Amin, karboxylsyra, primär amin
Spacer 12 etylenglykolenheter
Form Vätska
Kvantitet 100 mg
Löslighet Vatten
Produkttyp Aminförening
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.