Läs mer
Invitrogen™ Human CA19-9 ELISA Utrustning
Produktkod. 15434923
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434923 96 tester 1 uppsättning
17874180 10 x 96 tester -
17165369 5 x 96 tester Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15434923 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EHCA199
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Den mänskliga CA19-9 ELISA kvantifierar Hu CA19-9 i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu CA19-9. Metodens princip The Human CA19-9 solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Mucinglykoprotein är en Sialyl Lewis En struktur som syntetiseras från typ 1-blodgruppsprekursorkedjor och som finns i individer som uttrycker Lewis A och/eller Lewis B blodgruppsantigener. I normala vävnader, sialyl Lewis Ett antigen finns i ductala epitelet i bröstet, njurarna, spottkörtlarna och svettkörtlarna. Dess uttryck förstärks avsevärt i serum såväl som i majoriteten av tumörceller i gastrointestinala (GI) karcinom, inklusive adenokarcinom i magen, tarmen och bukspottkörteln. Preoperativa förhöjda CA19-9-nivåer hos patienter med stadium I pankreascancer sjunker till normala värden efter operation. När det används seriellt kan CA19-9 förutsäga återfall av sjukdomen före radiografiska eller kliniska fynd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer EJ TILLÄMPLIGT
Analysintervall 0,274 till 200 U/ml
Analyskänslighet 0,3 U/ml
Kalibreringsområde 0,3 U/ml till 200 U/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Andra proteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p70, IL-12p14, IL-12p14, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF-11 be, MIF-11 be, MIF-11 be, MIF-11, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Annan forskning
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym EJ TILLÄMPLIGT
Mål CA19-9
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter