Läs mer
Ca2+ channel agonist 1, MedChemExpress
Beskrivning
Ca2+ channel agonist 1 is an agonist of N-type Ca2+ channel and an inhibitor of Cdk2, with EC50s of 14.23 μM and 3.34 μM, respectively, and is used as a potential treatment for motor nerve terminal dysfunction.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ca2+ channel agonist 1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1402821-24-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H26N6O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (141.06 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC[C@@H](NC1=NC(NCC2=CC=CC=C2)=C3C(N(CCC)C=N3)=N1)CO |
| Visa mer |