Läs mer
CAB-O-SIL™ M-5, scintillationsgrad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10085520 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
150 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
150g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10085520 150 g Plastflaska 150g
1 options
Produktkod. 10085520 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 403731500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.94 SEK
    424.65 SEK / 150g
    Save 48.29 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För kolonnkromatografi, För fluorescens/luminescensspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CAB-O-SIL™ M-5
CAS 7631-86-9
Fysisk form Kristallint pulver
Densitet 60 g/l tampad densitet max.
Färg Vitt
Kvantitet 150 g
Molekylformel O2Si
Linjär formel SiO2
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Merck Index 15, 8632
Förpackning Plastflaska
Synonym Silicon dioxide
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn silandion
Molekylvikt (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vikt 60.08
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.