Läs mer
MedChemExpress Cabazitaxel
Produktkod. 16456776
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16456776 100 mg
1 options
Produktkod. 16456776 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15459
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Cabazitaxel is a semi-synthetic derivative of the natural taxoid 10-deacetylbaccatin III with potential antineoplastic activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 835.93 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 183133-96-2
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.19%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (119.63 mM)
Synonym XRP6258∣ RPR-116258A∣ taxoid XRP6258
Mål Microtubule/Tubulin∣Autophagy