Läs mer
Cabazitaxel, Mikromol™
Produktkod. 30052525
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30052525 250 mg
1 options
Produktkod. 30052525 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3517.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cabazitaxel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cabazitaxel
CAS 183133-96-2
Analyt- eller komponentnamn Cabazitaxel
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C45 H57 N O14
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (alphaR,betaS)-beta-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-hydroxybenzenepropanoic Acid (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester, TXD 258, XRP 6258, beta-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-hydroxybenzenepropanoic Acid [2aR-[2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha(alphaR*,betaS*),11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha]]-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester
InChI formel InChI=1S/C45H57NO14/c1-24-28(57-39(51)33(48)32(26-17-13-11-14-18-26)46-40(52)60-41(3,4)5)22-45(53)37(58-38(50)27-19-15-12-16-20-27)35-43(8,36(49)34(55-10)31(24)42(45,6)7)29(54-9)21-30-44(35,23-56-30)59-25(2)47/h11-20,28-30,32-35,37,48,53H,21-23H2,1-10H3,(H,46,52)/t28-,29-,30+,32-,33+,34+,35-,37-,43+,44-,45+/m0/s1
LEDER CO[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C([C@@H](OC)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C
Molekylvikt (g/mol) 835.93
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 835,3779 g/mol