Läs mer
Cabazitaxel, Thermo Scientific™
Produktkod. 17585555 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17585555 100 mg
17595555 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17585555 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468891000
Kemiska identifierare
CAS 183133-96-2
Molekylformel C45H57NO14
Molekylvikt (g/mol) 835.94
MDL-nummer MFCD18827611
InChI-nyckel BMQGVNUXMIRLCK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 4-(acetyloxi)-15-[(3-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}-2-hydroxi-3-fenylpropanoyl)oxi]-1-hydroxi-9, 12-dimetoxi-10,14,17,17-tetrametyl-11-oxo-6-oxatetracyklo[11.3.1.03,110.04,7]heptadec-13-en-2-yl bensoat
LEDER COC1CC2OCC2(OC(C)=O)C2C(OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3(O)CC(OC(=O)C(O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C4=CC=CC=C4)C(C)=C(C(OC)C(=O)C12C)C3(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cabazitaxel
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver
Färg Vitt till gult till beige
Smältpunkt 170°C to 180°C