Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cabazitaxel |
| Förpackning | Glasflaska |
| Analyscertifikat | Tillgänglig |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt till gult till beige |
| Smältpunkt | 170 °C till 180 °C |
| Kvantitet | 500 mg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cabazitaxel
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P263-Undvik kontakt under graviditet eller amning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Cabazitaxel