Läs mer
Beskrivelse
CABC1 Polyclonal specifically detects CABC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | CABC1 |
| Användningsområden | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL |
| Formulering | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | aarF domain containing kinase 3, chaperone, ABC1 activity of bc1 complex homolog, chaperone, ABC1 activity of bc1 complex homolog (S. pombe), chaperone, ABC1 activity of bc1 complex like (S. pombe), chaperone-ABC1 (activity of bc1 complex, S.pombe)-like, Chaperone-ABC1-like, coenzyme Q8 homolog, EC 2.7.11, EC 2.7.11.-, MGC4849, mitochondrial, SCAR9 |
| Gensymboler | COQ8A |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LGDTIMVAKGLVKLTQAAVETHLQHLGIGGELIMAARALQSTAVEQIGMFLGKVQGQDKHEEYFAENFGGPEGEFHFSVPHAAG |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?