Läs mer
Cabergolin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cabergoline |
| CAS | 81409-90-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cabergoline |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C26 H37 N5 O2 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Cabergoline, 1-Ethyl-3-[3-(dimethylamino)propyl]-3-[[(6aR,9R,10aR)-7-(prop-2-enyl)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]carbonyl]urea |
| InChI formel | InChI=1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1 |
| LEDER | CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1 |
| Visa mer |