Läs mer
Cabergoline, MedChemExpress
Produktkod. 16489017
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16489017 5 mg -
16486428 10 mg 10mg
16432537 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16489017 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15296
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Cabergoline is an ergot derived-dopamine D2-like receptor agonist that has high affinity for D2, D3, and 5-HT2B receptors (Ki=0.7, 1.5, and 1.2, respectively).
Cabergoline is an ergot derived-dopamine D2-like receptor agonist that has high affinity for D2, D3, and 5-HT2B receptors (Ki=0.7, 1.5, and 1.2, respectively).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cabergoline
CAS 81409-90-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H37N5O2
Kvantitet 5 mg
Synonym FCE-21336
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (553.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=CCN1[C@@]2([H])[C@@](C[C@H](C1)C(N(CCCN(C)C)C(NCC)=O)=O)([H])C3=CC=CC4=C3C(C2)=CN4
Molekylvikt (g/mol) 451.6
Formel vikt 451.6
Procent renhet 97.58%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid