Läs mer
Tocris Bioscience™ Cabergoline
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18772694
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18772694 10 mg
18772534 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18772694 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2664/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2490.00 SEK
    2350.95 SEK / 10mg
    Save 139.05 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Selective D2-like agonist
Cabergoline is a selective D2-like dopamine receptor agonist (Ki values are 0.7, 1.5, 9.0 and 165 nM for D2, D3, D4 and D5 receptors respectively) that also displays high affinity for several serotonin receptor subtypes (Ki = 1.2 - 20.0 nM for 5-HT1A, 5-HT1D, 5-HT2A and 5-HT2B). Inhibits secretion of prolactin and growth hormone and reverses levodopa -induced dyskinesias in Parkinsonian monkeys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81409-90-7
Molekylformel C26H37N5O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cabergoline
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 451.6
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 451.615