Läs mer
Cabergoline, TRC
Produktkod. 30135042
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135042 50 mg
17941425 10 mg
17921075 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC05000050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81409-90-7
Molekylformel C26 H37 N5 O2
Molekylvikt (g/mol) 451.6
Synonym Cabergoline, 1-Ethyl-3-[3-(dimethylamino)propyl]-3-[[(6aR,9R,10aR)-7-(prop-2-enyl)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]carbonyl]urea, Ergoline-8-carboxamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-N-[(ethylamino)carbonyl]-6-(2-propenyl)-, (8β)- (9CI), (8β)-N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N-[(ethylamino)carbonyl]-6-(2-propen-1-yl)ergoline-8-carboxamide, Cabaser, Cabaseril, Cabergoline, Dostinex, Galastop, Sogilen, Velactis
IUPAC-namn (6aR,9R,10aR)-N-[3-(dimetylamino)propyl]-N-(etylkarbamoyl)-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid
LEDER CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cabergoline
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1
Formel vikt 451.2947