Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC
Produktkod. 15915006 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank
3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Färg:
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Bredd (metrisk) Exteriör:
810 mm
1055 mm
Material:
Galvaniserad plåt
Pulverlackerad plåt
Pulverlackerad plåt, Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Färg Bredd (metrisk) Exteriör Material unitSize
15915006 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, ljusgrå 810 mm Galvaniserad plåt Varje
15954996 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, Varning Gul 810 mm Galvaniserad plåt Varje
15935006 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, ljusgrå 810 mm Pulverlackerad plåt Varje
15974996 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, Varning Gul 810 mm Pulverlackerad plåt Varje
15905116 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, ljusgrå 810 mm Galvaniserad plåt Varje
15945106 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, Varning Gul 810 mm Galvaniserad plåt Varje
15925116 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, ljusgrå 810 mm Pulverlackerad plåt Varje
15955106 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, Varning Gul 810 mm Pulverlackerad plåt Varje
15985006 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Antracitgrå, ljusgrå 810 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15516885 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Antracitgrå, Varning Gul 810 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15965116 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, ljusgrå 810 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15526885 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, Varning Gul 810 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15580051 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, ljusgrå 810 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15536885 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, Varning Gul 810 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15593873 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, ljusgrå 1055 mm Galvaniserad plåt Varje
15914586 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, Varning Gul 1055 mm Galvaniserad plåt Varje
15904596 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, ljusgrå 1055 mm Pulverlackerad plåt Varje
15934586 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, Varning Gul 1055 mm Pulverlackerad plåt Varje
15974786 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, Varning Gul 1055 mm Pulverlackerad plåt Varje
15974596 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Antracitgrå, ljusgrå 1055 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15526875 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Antracitgrå, Varning Gul 1055 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15904806 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, ljusgrå 1055 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15914806 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, ljusgrå 1055 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15235403 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, Varning Gul 1055 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15915006 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3053004130534
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
Konfiguration 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank
Djup (metrisk) Exteriör 520 mm
Djup (metrisk) interiör 493 mm
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 751 x 990 mm
Mått (D x B x H) 520 x 810 x 1105 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1105 mm
Höjd (metrisk) interiör 990 mm
Bärande kapacitet 60 kg Shelves
Modell CS.110.081
Antal dörrar 2
Antal hyllor 2
Typ av hylla Standard
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 67 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 810 mm
Bredd (metrisk) Interiör 751 mm
Färg Antracitgrå, ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 20,47 tum
Höjd (engelska) Exteriör 43,50 tum
Höjd (metrisk) öppning 990 mm
Material Galvaniserad plåt
Produkttyp Skåp för kemikalier
Bredd (engelska) Exteriör 31,89 tum