Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC
Produktkod. 15965116 Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
2 x 60 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
2 x 60 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
2 x hylla (galvaniserad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
2 x hylla (pulverlackerad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x 60 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Färg:
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Grå, Gult
Grå, Light Gray
Bredd (metrisk) Exteriör:
810 mm
1055 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15965116
Brand: asecos™ 3053204130548
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Endast för inomhusbruk
Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
Konfiguration 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Djup (metrisk) Exteriör 520 mm
Djup (metrisk) interiör 493 mm
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 751 x 1835 mm
Mått (D x B x H) 520 x 810 x 1950 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1950 mm
Höjd (metrisk) interiör 1835 mm
Modell CS.195.081
Antal dörrar 2
Antal hyllor 4
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 123 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 810 mm
Bredd (metrisk) Interiör 751 mm
Färg Antracitgrå, ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 20.47 in.
Höjd (engelska) Exteriör 76.77 in.
Höjd (metrisk) öppning 1835 mm
Material Stål
Produkttyp Kemikalieskåp
Bredd (engelska) Exteriör 31.89 in.