Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Förvaring av farligt material
- Säkerhetsskåp
- Kombinationsrisker Förvaringsskåp
- asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC
asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC
Produktkod. 15985006 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank
3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Färg:
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Bredd (metrisk) Exteriör:
810 mm
1055 mm
Material:
Galvaniserad plåt
Pulverlackerad plåt
Pulverlackerad plåt, Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
24 product options available for selection
| Produktkod. | Konfiguration | Färg | Bredd (metrisk) Exteriör | Material | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15985006 | 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) | Antracitgrå, ljusgrå | 810 mm | Pulverlackerad plåt, Polypropen | Varje |
| 15915006 | 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank | Antracitgrå, ljusgrå | 810 mm | Galvaniserad plåt | Varje |
| 15954996 | 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank | Antracitgrå, Varning Gul | 810 mm | Galvaniserad plåt | Varje |
| 15935006 | 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank | Antracitgrå, ljusgrå | 810 mm | Pulverlackerad plåt | Varje |
| 15974996 | 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank | Antracitgrå, Varning Gul | 810 mm | Pulverlackerad plåt | Varje |
| 15905116 | 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass | Antracitgrå, ljusgrå | 810 mm | Galvaniserad plåt | Varje |
| 15945106 | 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass | Antracitgrå, Varning Gul | 810 mm | Galvaniserad plåt | Varje |
| 15925116 | 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass | Antracitgrå, ljusgrå | 810 mm | Pulverlackerad plåt | Varje |
| 15955106 | 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass | Antracitgrå, Varning Gul | 810 mm | Pulverlackerad plåt | Varje |
| 15516885 | 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) | Antracitgrå, Varning Gul | 810 mm | Pulverlackerad plåt, Polypropen | Varje |
| 15965116 | 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) | Antracitgrå, ljusgrå | 810 mm | Pulverlackerad plåt, Polypropen | Varje |
| 15526885 | 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) | Antracitgrå, Varning Gul | 810 mm | Pulverlackerad plåt, Polypropen | Varje |
| 15580051 | 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) | Antracitgrå, ljusgrå | 810 mm | Pulverlackerad plåt, Polypropen | Varje |
| 15536885 | 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) | Antracitgrå, Varning Gul | 810 mm | Pulverlackerad plåt, Polypropen | Varje |
| 15593873 | 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank | Antracitgrå, ljusgrå | 1055 mm | Galvaniserad plåt | Varje |
| 15914586 | 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank | Antracitgrå, Varning Gul | 1055 mm | Galvaniserad plåt | Varje |
| 15904596 | 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank | Antracitgrå, ljusgrå | 1055 mm | Pulverlackerad plåt | Varje |
| 15934586 | 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank | Antracitgrå, Varning Gul | 1055 mm | Pulverlackerad plåt | Varje |
| 15974786 | 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass | Antracitgrå, Varning Gul | 1055 mm | Pulverlackerad plåt | Varje |
| 15974596 | 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) | Antracitgrå, ljusgrå | 1055 mm | Pulverlackerad plåt, Polypropen | Varje |
| 15526875 | 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) | Antracitgrå, Varning Gul | 1055 mm | Pulverlackerad plåt, Polypropen | Varje |
| 15904806 | 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) | Antracitgrå, ljusgrå | 1055 mm | Pulverlackerad plåt, Polypropen | Varje |
| 15914806 | 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) | Antracitgrå, ljusgrå | 1055 mm | Pulverlackerad plåt, Polypropen | Varje |
| 15235403 | 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) | Antracitgrå, Varning Gul | 1055 mm | Pulverlackerad plåt, Polypropen | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Endast för inomhusbruk
Produktkod.
15985006
Leverantör
asecos™
Leverantörsnummer
3053004130541
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Endast för inomhusbruk
Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
- Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
- Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16121/16122 överensstämmelse |
| Konfiguration | 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) |
| Djup (metrisk) Exteriör | 520 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 493 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 493 x 751 x 990 mm |
| Mått (D x B x H) | 520 x 810 x 1105 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 1105 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 990 mm |
| Modell | CS.110.081 |
| Antal dörrar | 2 |
| Antal hyllor | 3 |
| Typ av hylla | Utdragbar |
| Ytbeläggning | Pulverlackerad texturerad |
| Vikt (metrisk) | 86.50 kg |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 810 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 751 mm |
| Färg | Antracitgrå, ljusgrå |
| Djup (engelska) Exteriör | 20,47 tum |
| Höjd (engelska) Exteriör | 43,50 tum |
| Höjd (metrisk) öppning | 990 mm |
| Material | Pulverlackerad plåt, Polypropen |
| Produkttyp | Kemikalieskåp |
| Bredd (engelska) Exteriör | 31,89 tum |
| Visa mer Visa mindre |