Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC-G med 1 ljusgrå dörr
Produktkod. 15965586 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x hylla (pulverlackerad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Dörr stil:
Fast fönster, Högerhängd
Fast fönster, Vänsterhängd
Vinge, Högerhängd
Mått (D x B x H):
520 x 545 x 1105 mm
520 x 545 x 1950 mm
Material:
Stål
Stål, Polypropylene
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Dörr stil Mått (D x B x H) Material unitSize
15965586 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Fast fönster, Vänsterhängd 520 x 545 x 1950 mm Stål, Polypropylene Varje
15945346 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt) Fast fönster, Vänsterhängd 520 x 545 x 1105 mm Stål Varje
15965346 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt) Fast fönster, Vänsterhängd 520 x 545 x 1105 mm Stål Varje
15915356 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Fast fönster, Vänsterhängd 520 x 545 x 1105 mm Stål, Polypropylene Varje
15905406 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt) Vinge, Högerhängd 520 x 545 x 1105 mm Stål Varje
15925406 2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt) Fast fönster, Högerhängd 520 x 545 x 1105 mm Stål Varje
15975406 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Fast fönster, Högerhängd 520 x 545 x 1105 mm Stål, Polypropylene Varje
15985576 3 x hylla (pulverlackerad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt) Fast fönster, Vänsterhängd 520 x 545 x 1950 mm Stål Varje
15905586 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt) Fast fönster, Vänsterhängd 520 x 545 x 1950 mm Stål Varje
15945586 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Fast fönster, Vänsterhängd 520 x 545 x 1950 mm Stål, Polypropylene Varje
15905646 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt) Fast fönster, Högerhängd 520 x 545 x 1950 mm Stål Varje
15925646 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt) Fast fönster, Högerhängd 520 x 545 x 1950 mm Stål Varje
15965646 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Fast fönster, Högerhängd 520 x 545 x 1950 mm Stål, Polypropylene Varje
15975646 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Fast fönster, Högerhängd 520 x 545 x 1950 mm Stål, Polypropylene Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15965586 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3056304130581
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endast för inomhusbruk
Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning: dörr låsbar med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
Konfiguration 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Djup (metrisk) Exteriör 520 mm
Djup (metrisk) interiör 493 mm
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 486 x 1835 mm
Mått (D x B x H) 520 x 545 x 1950 mm
Dörr stil Fast fönster, Vänsterhängd
För användning med (applikation) Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1950 mm
Höjd (metrisk) interiör 1835 mm
Modell CS.195.054.WDFW
Antal dörrar 1
Antal hyllor 6
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 127.50 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 545 mm
Bredd (metrisk) Interiör 486 mm
Färg Grå, Light Gray
Djup (engelska) Exteriör 20.47 in.
Höjd (engelska) Exteriör 76.77 in.
Höjd (metrisk) öppning 1835 mm
Material Stål, Polypropylene
Produkttyp Skåp för kemikalier
Bredd (engelska) Exteriör 21.46 in.