Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC-G med 1 varningsgul dörr
Produktkod. 15965336 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank
3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Dörr stil:
Fast fönster, Högerhängd
Fast fönster, Vänsterhängd
Mått (D x B x H):
520 x 545 x 1105 mm
520 x 545 x 1950 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Dörr stil Mått (D x B x H) unitSize
15965336 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Fast fönster, Vänsterhängd 520 x 545 x 1105 mm Varje
15925396 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Fast fönster, Högerhängd 520 x 545 x 1105 mm Varje
15985336 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Fast fönster, Vänsterhängd 520 x 545 x 1105 mm Varje
15945396 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Fast fönster, Högerhängd 520 x 545 x 1105 mm Varje
15935346 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Fast fönster, Vänsterhängd 520 x 545 x 1105 mm Varje
15995396 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Fast fönster, Högerhängd 520 x 545 x 1105 mm Varje
15905576 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Fast fönster, Vänsterhängd 520 x 545 x 1950 mm Varje
15915636 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Fast fönster, Högerhängd 520 x 545 x 1950 mm Varje
15925576 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Fast fönster, Vänsterhängd 520 x 545 x 1950 mm Varje
15935636 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Fast fönster, Högerhängd 520 x 545 x 1950 mm Varje
15975636 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Fast fönster, Högerhängd 520 x 545 x 1950 mm Varje
15975576 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Fast fönster, Vänsterhängd 520 x 545 x 1950 mm Varje
15995636 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Fast fönster, Högerhängd 520 x 545 x 1950 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15965336 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3055904030565
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning: dörr låsbar med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
Konfiguration 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank
Djup (metrisk) Exteriör 520 mm
Djup (metrisk) interiör 493 mm
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 486 x 990 mm
Mått (D x B x H) 520 x 545 x 1105 mm
Dörr stil Fast fönster, Vänsterhängd
För användning med (applikation) Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1105 mm
Höjd (metrisk) interiör 990 mm
Modell CS.110.054.WDFW
Antal dörrar 1
Antal hyllor 2
Typ av hylla Standard
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 54 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 545 mm
Bredd (metrisk) Interiör 486 mm
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Djup (engelska) Exteriör 20,47 tum
Höjd (engelska) Exteriör 43,50 tum
Höjd (metrisk) öppning 990 mm
Material Stål
Produkttyp Kemikalieskåp
Bredd (engelska) Exteriör 21,46 tum