Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC-G med 2 varningsgula dörrar
Produktkod. 15905176 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x hylla (galvaniserad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Mått (D x B x H):
520 x 810 x 1105 mm
520 x 810 x 1950 mm
520 x 1055 x 1105 mm
520 x 1055 x 1950 mm
Material:
Stål
Stål, Polypropylene
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Mått (D x B x H) Material unitSize
15905176 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) 520 x 810 x 1950 mm Stål, Polypropylene Varje
15985046 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt) 520 x 810 x 1105 mm Stål Varje
15905056 2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt) 520 x 810 x 1105 mm Stål Varje
15955056 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) 520 x 810 x 1105 mm Stål, Polypropylene Varje
15974646 2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt) 520 x 1055 x 1105 mm Stål Varje
15994646 2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt) 520 x 1055 x 1105 mm Stål Varje
15964656 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) 520 x 1055 x 1105 mm Stål, Polypropylene Varje
15914856 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt) 520 x 1055 x 1950 mm Stål Varje
15934856 3 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt) 520 x 1055 x 1950 mm Stål Varje
15994856 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) 520 x 1055 x 1950 mm Stål, Polypropylene Varje
15925166 3 x hylla (galvaniserad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt) 520 x 810 x 1950 mm Stål Varje
15945166 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt) 520 x 810 x 1950 mm Stål Varje
15985166 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) 520 x 810 x 1950 mm Stål, Polypropylene Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15905176 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3053304030550
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endast för inomhusbruk
Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
Konfiguration 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Djup (metrisk) Exteriör 520 mm
Djup (metrisk) interiör 493 mm
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 751 x 1835 mm
Mått (D x B x H) 520 x 810 x 1950 mm
Dörr stil Fast fönster
För användning med (applikation) Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1950 mm
Höjd (metrisk) interiör 1835 mm
Modell CS.195.081.WDFW
Antal dörrar 2
Antal hyllor 6
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 156 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 810 mm
Bredd (metrisk) Interiör 751 mm
Färg Grå, Gult
Djup (engelska) Exteriör 20.47 in.
Höjd (engelska) Exteriör 76.77 in.
Höjd (metrisk) öppning 1835 mm
Material Stål, Polypropylene
Produkttyp Skåp för kemikalier
Bredd (engelska) Exteriör 31.89 in.