Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC-G med 2 varningsgula dörrar
Produktkod. 15985046 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank
3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Mått (D x B x H):
520 x 810 x 1105 mm
520 x 810 x 1950 mm
520 x 1055 x 1105 mm
520 x 1055 x 1950 mm
Material:
Galvaniserad plåt
Pulverlackerad plåt
Pulverlackerad plåt, Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Mått (D x B x H) Material unitSize
15985046 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank 520 x 810 x 1105 mm Galvaniserad plåt Varje
15905056 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank 520 x 810 x 1105 mm Pulverlackerad plåt Varje
15955056 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) 520 x 810 x 1105 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15974646 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank 520 x 1055 x 1105 mm Galvaniserad plåt Varje
15994646 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank 520 x 1055 x 1105 mm Pulverlackerad plåt Varje
15964656 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) 520 x 1055 x 1105 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15914856 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass 520 x 1055 x 1950 mm Galvaniserad plåt Varje
15934856 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass 520 x 1055 x 1950 mm Pulverlackerad plåt Varje
15994856 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) 520 x 1055 x 1950 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15925166 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass 520 x 810 x 1950 mm Galvaniserad plåt Varje
15945166 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass 520 x 810 x 1950 mm Pulverlackerad plåt Varje
15985166 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) 520 x 810 x 1950 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15905176 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) 520 x 810 x 1950 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15985046 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3053104030534
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
Konfiguration 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank
Djup (metrisk) Exteriör 520 mm
Djup (metrisk) interiör 493 mm
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 751 x 990 mm
Mått (D x B x H) 520 x 810 x 1105 mm
Dörr stil Fast fönster
För användning med (applikation) Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1105 mm
Höjd (metrisk) interiör 990 mm
Modell CS.110.081.WDFW
Antal dörrar 2
Antal hyllor 2
Typ av hylla Standard
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 71 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 810 mm
Bredd (metrisk) Interiör 751 mm
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Djup (engelska) Exteriör 20,47 tum
Höjd (engelska) Exteriör 43,50 tum
Höjd (metrisk) öppning 990 mm
Material Galvaniserad plåt
Produkttyp Skåp för kemikalier
Bredd (engelska) Exteriör 31,89 tum