Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC-G med 2 varningsgula dörrar
Produktkod. 15994646 Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x hylla (galvaniserad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Höjd (metrisk) Exteriör:
1105 mm
1950 mm
Bredd (metrisk) Exteriör:
810 mm
1055 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15994646
Brand: asecos™ 3049304030500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Endast för inomhusbruk
Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
Konfiguration 2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
Djup (metrisk) Exteriör 520 mm
Djup (metrisk) interiör 493 mm
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 996 x 990 mm
Mått (D x B x H) 520 x 1055 x 1105 mm
Dörr stil Fast fönster
För användning med (applikation) Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1105 mm
Höjd (metrisk) interiör 990 mm
Modell CS.110.105.WDFW
Antal dörrar 2
Antal hyllor 2
Typ av hylla Standard
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 82.50 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1055 mm
Bredd (metrisk) Interiör 996 mm
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Djup (engelska) Exteriör 20.47 in.
Höjd (engelska) Exteriör 43.50 in.
Höjd (metrisk) öppning 990 mm
Material Stål
Produkttyp Kemikalieskåp
Bredd (engelska) Exteriör 41.54 in.