Description
- Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
- Ingen obehörig användning: dörr låsbar med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
- Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16121/16122 överensstämmelse |
| Konfiguration | 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) |
| Djup (metrisk) Exteriör | 520 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 493 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 493 x 486 x 1835 mm |
| Mått (D x B x H) | 520 x 545 x 1950 mm |
| Dörr stil | Vinge, Vänsterhängd |
| För användning med (applikation) | Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 1950 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 1835 mm |
| Show More |