Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC Vänsterhängt
Produktkod. 15935456 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank
3 hyllor (ljusgrå), 1 perforerad insats, 1 botten samlingssump
3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Färg:
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Färg Förpackningsstorlek
15935456 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, Varning Gul Varje
15945236 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, ljusgrå Varje
15905236 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, Varning Gul Varje
15905246 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Antracitgrå, ljusgrå Varje
15566885 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Antracitgrå, Varning Gul Varje
15955456 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, ljusgrå Varje
15586885 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, Varning Gul Varje
15975456 3 hyllor (ljusgrå), 1 perforerad insats, 1 botten samlingssump Antracitgrå, ljusgrå Varje
15995446 3 hyllor (ljusgrå), 1 perforerad insats, 1 botten samlingssump Antracitgrå, Varning Gul Varje
15569823 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, ljusgrå Varje
15925466 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, ljusgrå Varje
15335747 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, Varning Gul Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15935456 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3056104030579
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning: dörr låsbar med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
Konfiguration 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Djup (metrisk) Exteriör 520 mm
Djup (metrisk) interiör 493 mm
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 486 x 1835 mm
Mått (D x B x H) 520 x 545 x 1950 mm
Dörr stil Vinge, Vänsterhängd
För användning med (applikation) Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1950 mm
Höjd (metrisk) interiör 1835 mm
Modell CS.195.054
Antal dörrar 1
Antal hyllor 4
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 102 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 545 mm
Bredd (metrisk) Interiör 486 mm
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Djup (engelska) Exteriör 20,47 tum
Höjd (engelska) Exteriör 76,77 tum
Höjd (metrisk) öppning 1835 mm
Material Stål
Produkttyp Skåp för kemikalier
Bredd (engelska) Exteriör 21,46 tum