Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC Högerhängd
Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
2 x hylla (galvaniserad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Färg:
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Grå, Gult
Grå, Light Gray
Höjd (metrisk) Exteriör:
1105 mm
1950 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
- Ingen obehörig användning: dörr låsbar med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
- Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16121/16122 överensstämmelse |
| Konfiguration | 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) |
| Djup (metrisk) Exteriör | 520 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 493 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 493 x 486 x 1835 mm |
| Mått (D x B x H) | 520 x 545 x 1950 mm |
| Dörr stil | Vinge, Högerhängd |
| För användning med (applikation) | Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 1950 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 1835 mm |
| Visa mer |