Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-CLASSIC Högerhängd
Produktkod. 15975286 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank
3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Färg:
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Höjd (metrisk) Exteriör:
1105 mm
1950 mm
Material:
Galvaniserad plåt
Pulverlackerad plåt
Pulverlackerad plåt, Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Färg Höjd (metrisk) Exteriör Material Förpackningsstorlek
15975286 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Antracitgrå, Varning Gul 1105 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15985286 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, ljusgrå 1105 mm Galvaniserad plåt Varje
15915286 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, Varning Gul 1105 mm Galvaniserad plåt Varje
15905296 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, ljusgrå 1105 mm Pulverlackerad plåt Varje
15925286 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, Varning Gul 1105 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15955296 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Antracitgrå, ljusgrå 1105 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15975516 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, ljusgrå 1950 mm Galvaniserad plåt Varje
15985506 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, Varning Gul 1950 mm Galvaniserad plåt Varje
15995516 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, ljusgrå 1950 mm Pulverlackerad plåt Varje
15905516 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, Varning Gul 1950 mm Pulverlackerad plåt Varje
15935526 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, ljusgrå 1950 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15945516 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, Varning Gul 1950 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15945526 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, ljusgrå 1950 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
15965516 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, Varning Gul 1950 mm Pulverlackerad plåt, Polypropen Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Endast för inomhusbruk
Product Code. 15975286 Supplier asecos™ Supplier No. 3055804030572
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
  • Ingen obehörig användning: dörr låsbar med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
Specifications
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
Konfiguration 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
Djup (metrisk) Exteriör 520 mm
Djup (metrisk) interiör 493 mm
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 486 x 990 mm
Mått (D x B x H) 520 x 545 x 1105 mm
Dörr stil Vinge, Högerhängd
För användning med (applikation) Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1105 mm
Höjd (metrisk) interiör 990 mm
Modell CS.110.054.R
Antal dörrar 1
Antal hyllor 3
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 72 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 545 mm
Bredd (metrisk) Interiör 486 mm
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Djup (engelska) Exteriör 20,47 tum
Höjd (engelska) Exteriör 43,50 tum
Höjd (metrisk) öppning 990 mm
Material Pulverlackerad plåt, Polypropen
Produkttyp Skåp för kemikalier
Bredd (engelska) Exteriör 21,46 tum