Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
- Platsbesparande vikdörrar: mindre erforderligt utrymme framför skåpet när dörrarna är öppna
- Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
- Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
- Certifikat: EN 16121/16122 överensstämmelse
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16121/16122 överensstämmelse |
| Konfiguration | 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) |
| Djup (metrisk) Exteriör | 520 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 493 mm |
| Beskrivning | Intermediär |
| Mått (D x B x H) Inredning | 493 x 996 x 990 mm |
| Mått (D x B x H) | 520 x 1055 x 1105 mm |
| Dörr stil | Hopfällbar |
| För användning med (applikation) | Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 1105 mm |
| Visa mer |