Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-PHOENIX
Produktkod. 15964716 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
2 x hylla (galvaniserad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
2 x hylla (pulverlackerad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
3 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt)
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Färg:
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Grå, Gult
Grå, Light Gray
Grå, Varning Gul
Material:
Stål
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Färg Material unitSize
15964716 2 x hylla (galvaniserad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt) Grå, Varning Gul Stål Varje
15984716 2 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt) Antracitgrå, Varning Gul Stål Varje
15954726 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Antracitgrå, Varning Gul Stål Varje
15964726 2 x hylla (pulverlackerad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt) Antracitgrå, ljusgrå Stål Varje
15984726 2 x hylla (pulverlackerad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt) Antracitgrå, ljusgrå Stål Varje
15954736 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Grå, Light Gray Stål Varje
15914926 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump Grå, Gult Stål Varje
15934926 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump Grå, Gult Stål Varje
15994926 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, Varning Gul Stål Varje
15914936 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Grå, Gult Stål Varje
15362898 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump Grå, Light Gray Stål Varje
15934936 3 x 100 kg lasthylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt) Grå, Light Gray Stål Varje
15549090 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Grå, Light Gray Stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 missing translation for 'options'
Endast för inomhusbruk
Product Code. 15964716 missing translation for 'mfr' asecos™ missing translation for 'supplierNo' 3049404030498
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
  • Platsbesparande vikdörrar: mindre erforderligt utrymme framför skåpet när dörrarna är öppna
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
  • Certifikat: EN 16121/16122 överensstämmelse
Specifications
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
Konfiguration 2 x hylla (galvaniserad stålplåt), 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (galvaniserad stålplåt)
Djup (metrisk) Exteriör 520 mm
Djup (metrisk) interiör 493 mm
Beskrivning Intermediär
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 996 x 990 mm
Mått (D x B x H) 520 x 1055 x 1105 mm
Dörr stil Hopfällbar
För användning med (applikation) Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1105 mm
Höjd (metrisk) interiör 990 mm
Modell CS.110.105.FD
Antal dörrar 2
Antal hyllor 2
Typ av hylla Standard
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 82 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1055 mm
Bredd (metrisk) Interiör 996 mm
Färg Grå, Varning Gul
Djup (engelska) Exteriör 20.47 in.
Höjd (engelska) Exteriör 43.50 in.
Höjd (metrisk) öppning 990 mm
Material Stål
Produkttyp Kemikalieskåp
Bredd (engelska) Exteriör 41.54 in.