Läs mer
asecos™ Skåp för kemikalier CS-PHOENIX
Produktkod. 15994926 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank
3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass
3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP)
4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Färg:
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Antracitgrå, Varning Gul
Antracitgrå, ljusgrå
Material:
Galvaniserat stål
stålplåt
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Färg Material Förpackningsstorlek
15994926 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, Varning Gul stålplåt Varje
15964716 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, Varning Gul Galvaniserat stål Varje
15984716 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, Varning Gul stålplåt Varje
15954726 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Antracitgrå, Varning Gul stålplåt Varje
15964726 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, ljusgrå Galvaniserat stål Varje
15984726 2 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingstank Antracitgrå, ljusgrå stålplåt Varje
15954736 3 x utdragbar hylla (plåt pulverlackerad/PP) Antracitgrå, ljusgrå stålplåt Varje
15914926 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, Varning Gul Galvaniserat stål Varje
15934926 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, Varning Gul stålplåt Varje
15914936 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, Varning Gul stålplåt Varje
15362898 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, ljusgrå Galvaniserat stål Varje
15934936 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 botten samlingsbass Antracitgrå, ljusgrå stålplåt Varje
15549090 6 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP) Antracitgrå, ljusgrå stålplåt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Endast för inomhusbruk
Product Code. 15994926 Supplier asecos™ Supplier No. 3049704030516
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
  • Platsbesparande vikdörrar: mindre erforderligt utrymme framför skåpet när dörrarna är öppna
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
  • Certifikat: EN 16121/16122 överensstämmelse
Specifications
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse
Konfiguration 4 x utdragbar hylla (pulverlackerad stålplåt/PP)
Djup (metrisk) Exteriör 520 mm
Djup (metrisk) interiör 493 mm
Beskrivning Lång
Mått (D x B x H) Inredning 493 x 996 x 1835 mm
Mått (D x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Dörr stil Hopfällbar
För användning med (applikation) Säker och korrekt förvaring av icke brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1950 mm
Höjd (metrisk) interiör 1835 mm
Modell CS.195.105.FD
Antal dörrar 2
Antal hyllor 4
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Pulverlackerad texturerad
Vikt (metrisk) 146 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1055 mm
Bredd (metrisk) Interiör 996 mm
Färg Antracitgrå, Varning Gul
Djup (engelska) Exteriör 20,47 tum
Höjd (engelska) Exteriör 76,77 tum
Höjd (metrisk) öppning 1835 mm
Material stålplåt
Produkttyp Kemikalieskåp
Bredd (engelska) Exteriör 41,54 tum