Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd: robust, högkvalitativ, reptålig ytterkropp med pulverlackerad texturerad yta
- Ingen obehörig användning: Dörr kan låsas med cylinderlås (integrerat i vridhandtaget)
- Enkel justering: justera hjälpmedel för att kompensera för ojämnt golv
- Ventilation: naturlig ventilation tack vare ventilationsöppningar i skåpets botten, redo för anslutning till ett tekniskt avsugssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16121/16122 Konformitet |
| Konfiguration | 5 x utfällbar hylla med plastsump |
| Depth (engelska) Interiör | 19,41 tum |
| Djup (metrisk) Exteriör | 520 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 493 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 493 x 486 x 1835 mm |
| Mått (D x B x H) | 520 x 545 x 1950 mm |
| Dörr stil | Vinge, Vänsterhängd |
| För användning med (applikation) | Förvaring av icke-brandfarliga kemikalier och giftiga ämnen |
| Höjd (engelska) Interiör | 72,24 tum |
| Visa mer |