Läs mer
Thermo Scientific™ Skåpsmjukningssystem WAE
Produktkod. 12716208 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Flödeshastighet:
2,5 l/timme
Kapacitet (metrisk):
10 m³ vid 10 °dH
Salt lager:
75 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Kapacitet (metrisk) Salt lager Förpackningsstorlek
12716208 2,5 l/timme 10 m³ vid 10 °dH 75 kg Varje
1 options
Produktkod. 12716208 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 06.1278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37435.77 SEK
    34613.07 SEK / Paket med 1
    Save 2822.70 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 14-01-2027
Förläng livslängden för omvänd osmosmembran. Enstaka avhärdningsskåpssystem har tidskontroll och är speciellt utformade för diskontinuerlig användning.
Enstaka avhärdningsskåpssystem har tidskontroll och är speciellt utformade för diskontinuerlig användning. Idealisk för vattenreningssystem i laboratoriet Thermo Scientific™ Skåpsmjukningssystem WAE är färdigt att ansluta och mjukar upp matarvattnet innan ett system för omvänd osmos matas. Genom att ta bort hårda joner, som kalcium och magnesium, förlänger det uppmjukade vattnet livslängden på membranet för omvänd osmos.
  • Speciellt utformad för diskontinuerlig användning
  • Tid krävs för regenerering av jonbytarmedia
  • Användaren ställer in den elektroniska timern för att avgöra när regenerering kommer att initieras automatiskt
  • Vattenanslutningar är R1 tum.
Beställningsinformation:
Denna produkt är inte tillgänglig i alla regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skåpsmjukningssystem WAE – 100 – ES
Kapacitet (metrisk) 10 m³ vid 10 °dH
Flödeshastighet 2,5 l/timme
Typ Water Softing System, WAE
Salt lager 75 kg
Bredd (metrisk) 310 mm
Höjd (metrisk) 1150 mm
Djup (metriskt) 450 mm