Läs mer
Cole-Parmer™ Kabel för 29045-serien pH-elektroder
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
1 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Cole-Parmer Kabel
- 4-stift till BNC med ATC-ledningar för 29045-serien pH-elektroder
- Tre fots kabel
- Lättsnabba svarstid med överlägsen noggrannhet och repeterbarhet
- Perfekt för lösningar med låg jonstyrka
- Ger säkra värden över hela pH-området från 0 till 14
- Cole-Parmers snabba jäsnings-pH-elektroder är gjorda av en egenutvecklad ny formulering av lågimpedansglas som ersätter alla andra formler
- Effektivisera inventeringarna och eliminera slöseri med att försöka välja den bästa elektroden för din applikation
- Använd i lösningar med låg jonstyrka, tester med högt pH där natriumfel kan vara ett problem och vid höga temperaturer upp till 266 °F (130 °C)
- pH registreras på mindre än 20 sekunder, med en typisk noggrannhet på 0,02 pH-enheter (meterberoende).
- Kemikaliebeständig Ryton ''PPS'' PG13.5 gängad tryckkoppling, PTFE distans och silikon O-ring säkerställer en läckagesäker anslutning till din enhet
- Alla elektroder har dubbelkopplingsreferens för maximal livslängd
- Beställ avtagbar keps
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Beskrivning | Kabel, 4-stift till BNC med ATC-ledningar för 29045-serien pH-elektroder, 3 fot. |
| Längd (engelska) | 3 ft. |
| Längd (metrisk) | 1 m |
| För användning med (utrustning) | 29045-serien pH-elektroder |