Läs mer
Fisherbrand™ Strömkablar för halvtorra Maxi Blotters
Produktkod. 15136644
För användning med (utrustning):
SD-10 och SD-20 Semi-Dry Blotters
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15136644
Brand: Fisherbrand™ CSLSDCAB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansluter läsenhetens elektrodplattor till strömförsörjningen. Fisherbrand™ Strömkablar för Semi-Dry Maxi Blotters är svarta/röda kablar som är kompatibla med SD-10 och SD-20 Semi-Dry Maxi blotters.
Semi Dry Blotting har fördelen av ekonomiska överföringar på grund av mycket låga buffertvolymer, vanligtvis bara några få ml per överföring. SD-10 och SD-20 Semi-Dry Blotters har ett skruvlock, som säkrar blot-sandwichen och tillåter fullständig kontroll över trycket för att säkerställa jämn överföring. Elektroderna, som består av platinabelagd anod och katod av rostfritt stål, uppvisar praktiskt taget ingen korrosion under många år av problemfri användning.
  • Set med två kablar: röd (positiv) och svart (negativ)
  • Rött bly förs in genom locket; svart bly införs genom sidan av basen
  • Kompatibel med SD-10 Semi-Dry Blotter (10 x 10 cm) och SD-20 Semi-Dry Blotter (20 x 20 cm)
Specifikationer
Färg Röd/svart
För användning med (applikation) Elektrofores
För användning med (utrustning) SD-10 och SD-20 Semi-Dry Blotters
Typ Strömkablar
Formatera Positiva och negativa ledtrådar
Kvantitet 2 kablar